Key Documents
8.43947
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monopropyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Propoxyethanol, Propyl glycol
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
1731983
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
220-548-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
230 °C
potência
3089 mg/kg LD50, oral (Rat)
876 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
índice de refração
n20/D 1.413 (lit.)
pb
150-153 °C (lit.)
pf
−75 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 48 °C
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCOCCO
InChI
1S/C5H12O2/c1-2-4-7-5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
YEYKMVJDLWJFOA-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Evaporation Number: 68
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
118.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
48 °C