422053
DBE dibasic ester
Sinônimo(s):
DBE, Dibasic ester mixture
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.2 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
698 °F
Lim. expl.
8 %
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
196-225 °C (lit.)
densidade
1.092 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)CCC(=O)OC.COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4.C6H10O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2;1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3;3-4H2,1-2H3
chave InChI
QYMFNZIUDRQRSA-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Benign Fabrication of Fully Stereocomplex Polylactide with High Molecular Weights via a Thermally Induced Technique.: This study investigates the benign fabrication of high molecular weight stereocomplex polylactide using DBE dibasic ester as a solvent. The focus is on developing eco-friendly solvent alternatives that maintain high purity and performance in polymer production (Chang et al., 2018).
- A microscopic and ultrastructural evaluation of dibasic esters (DBE) toxicity in rat nasal explants.: This research explores the toxicity of DBE dibasic esters in rat nasal tissues, highlighting the importance of understanding solvent interactions in medical device manufacturing and its implications for safety and efficacy (Trela et al., 1992).
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?