484326
Propylene glycol propyl ether
≥98.5%
Sinônimo(s):
DOWANOL® PnP, 1-Propoxy-2-propanol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98.5%
índice de refração
n20/D 1.411 (lit.)
p.e.
140-160 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCOCC(C)O
InChI
1S/C6H14O2/c1-3-4-8-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3
chave InChI
FENFUOGYJVOCRY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
115.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
46.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?