484423
1-Phenoxy-2-propanol
≥93%
Sinônimo(s):
DOWANOL® PPh, Propylene glycol phenyl ether, Propylene phenoxytol
Ensaio
≥93%
Impurezas
<7% di(propylene glycol) phenyl ether
índice de refração
n20/D 1.523 (lit.)
pb
243 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble 198 g/L at 20 °C
densidade
1.064 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
chave InChI
IBLKWZIFZMJLFL-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?