Documentos Principais
484210
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) propyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Sinônimo(s):
DOWANOL® DPnP
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH2OC3H6OC3H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
176.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
212 °C (lit.)
densidade
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC(C)COCCC)C
InChI
1S/C9H20O3/c1-2-6-11-8-4-9-12-7-3-5-10/h10H,2-9H2,1H3
chave InChI
YUTGRHOAEOCWTD-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
201.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
94 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
484210-1L4061832390437
484210-5L