Key Documents
484237
Sigma-Aldrich
Di(propylene glycol) butyl ether, mixture of isomers
≥98.5%
Sinônimo(s):
DOWANOL® DPnB
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3OC3H6OC3H6OH
Número CAS:
Peso molecular:
190.28
Número CE:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5%
índice de refração
n20/D 1.426 (lit.)
pb
222-232 °C (lit.)
densidade
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
chave InChI
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Dow Chemical
DOWANOL is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
204.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)