Documentos Principais
471917
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylboronic acid
≥95%
Sinônimo(s):
3,4-Dichlorobenzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
190.82
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
280-285 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccc(Cl)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H5BCl2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,10-11H
chave InChI
JKIGHOARKAIPJI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant involved in:
  • Lithiation/borylation-protodeboronation of homoallyl carbamates
  • Suzuki coupling reactions
Precursor / reactant involved in synthesis of biologically active molecules including:
  • Mycobacterium tuberculosis H37Rv chorismate mutase inhibitors
  • Pyrrole derivatives as PDE4B inhibitors
  • Nitrovinyl biphenyls as anticancer agents
  • Dual immunosuppressive and anti-inflammatory agents
  • Pyrazolopyrimidines as Cryptosporidium and Toxoplasma CDPK1 inhibitors
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)