Documentos Principais
445215
Sigma-Aldrich
2-Chlorophenylboronic acid
≥95.0%
Sinônimo(s):
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
About This Item
Fórmula linear:
ClC6H4B(OH)2
Número CAS:
Peso molecular:
156.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0%
Formulário
solid
pf
92-102 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
chave InChI
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Outras notas
Contains varying amounts of anhydride
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8