290815
2-Ethylhexyl acrylate
98%, contains ≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
(±)-Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
6.4 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
98%
temperatura de autoignição
496 °F
contém
≥0.001-≤0.11% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
Lim. expl.
6.4 %
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
p.e.
215-219 °C (lit.)
densidade
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)C=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
chave InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Formulation optimization and stability study of transdermal therapeutic system of nicorandil.: This research explores the formulation and stability of a transdermal therapeutic system using 2-ethylhexyl acrylate (2-EHA) as a key component, highlighting its potential in delivering drugs through the skin effectively (Tipre DN et al., 2002).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
174.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
290815-1L | 4061826303658 |
290815-18L | 4061826303641 |
290815-25ML | 4061826303665 |
290815-3L | 4061826303672 |