Key Documents
8.00835
Sigma-Aldrich
2-Ethylhexyl acrylate
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl acrylate, Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCOOCH2CH(C2H5)(CH2)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
184.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-080-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.12 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
230 °C
potência
4435 mg/kg LD50, oral (Rat)
7522 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
0.9-6.0 % (v/v)
pb
229 °C/1013 hPa
pf
-90 °C
temperatura de transição
flash point 86 °C
densidade
0.887 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C11H20O2/c1-4-7-8-10(5-2)9-13-11(12)6-3/h6,10H,3-5,7-9H2,1-2H3
chave InChI
GOXQRTZXKQZDDN-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.884 - 0.886
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3