408972
2-(Diethylamino)ethyl acrylate
95%, contains 25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
(N ,N -Diethylamino)ethyl acrylate, [2-(Acryloyloxy)ethyl]diethylamine
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
0.77 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
contém
25 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.443 (lit.)
p.e.
199 °C (lit.)
densidade
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)CCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H17NO2/c1-4-9(11)12-8-7-10(5-2)6-3/h4H,1,5-8H2,2-3H3
chave InChI
QHVBLSNVXDSMEB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
165.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
73.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?