Documentos Principais
347485
Sigma-Aldrich
2-(Trimethylsilyloxy)ethyl methacrylate
contains ≤100 ppm BHT as inhibitor, 96%
Sinônimo(s):
2-(Trimethoxysilyl)ethyl methacrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2OSi(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
202.32
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
liquid
contém
≤100 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
densidade
0.928 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O3Si/c1-8(2)9(10)11-6-7-12-13(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
chave InChI
WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Silane A 174 adhesion promoter
Millipore
1.07673
Silane A 174
Monika Zygo et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-28)
This study reports the utilization of controlled radical polymerization as a tool for controlling the stimuli-responsive capabilities of graphene oxide (GO) based hybrid systems. Various polymer brushes with controlled molecular weight and narrow molecular weight distribution were grafted from the
Global Trade Item Number
SKUGTIN
347485-100G4061837405075
347485-25G4061837405082