Documentos Principais
347493
Sigma-Aldrich
(Trimethylsilyl)methacrylate
98%
About This Item
Fórmula linear:
H2C=C(CH3)CO2Si(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
158.27
Beilstein:
1924212
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
pressão de vapor
<5 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
contém
500 ppm BHT as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
p.e.
51-51.5 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H14O2Si/c1-6(2)7(8)9-10(3,4)5/h1H2,2-5H3
chave InChI
PGQNYIRJCLTTOJ-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Protected methacrylate monomer which can be deprotected following polymerization.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
89.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
32 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)