Key Documents
8.00830
Sigma-Aldrich
Acrylamide
for synthesis
Sinônimo(s):
Acrylamide, Prop-2-enamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
71.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
201-173-7
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.009 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
forma
solid
temperatura de autoignição
424 °C
potência
177 mg/kg LD50, oral (Rat)
1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
125 °C/33.3 hPa
pf
84 °C
temperatura de transição
flash point 138 °C
solubilidade
2040 g/L
densidade
1.127 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
chave InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99 %
Melting range
- lower value:
≥ 83 °C
- upper value: ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Peripheral nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
280.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138 °C - closed cup