Produtos recomendados
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
pb
237 °C (lit.)
pf
-17--13 °C (lit.)
densidade
1.151 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1nc2c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C9H7N/c1-2-6-9-8(4-1)5-3-7-10-9/h1-7H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
chave InChI
SMWDFEZZVXVKRB-GSNKEKJESA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?