151955
Nitrobenzene-d5
99.5 atom % D
Sinônimo(s):
Pentadeuteronitrobenzene
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
99.5 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
liquid
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.5% water
water
índice de refração
n20/D 1.5498 (lit.)
pb
88 °C/12 mmHg (lit.)
pf
6 °C (lit.)
densidade
1.253 g/mL at 25 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
LQNUZADURLCDLV-RALIUCGRSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
88 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?