06084
Nitrobenzene
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
4.2 (vs air)
pressão de vapor
0.15 mmHg ( 20 °C)
50 mmHg ( 120 °C)
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥99.0% (GC)
temperatura de autoignição
899 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
40 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.551 (lit.)
n20/D 1.552
pb
210-211 °C (lit.)
pf
5-6 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5NO2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
LQNUZADURLCDLV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
190.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
88 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)