I0890
Immersion oil
viscosity 1,250 cSt (lit.)
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
viscosidade
1,250 cSt(lit.)
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Descrição geral
Immersion oil has a larger impact on 3D resolution. Specifically, matching the immersion oil refractive index to glass, reliably enhances the ability to visualize dendritic spines.
Aplicação
Immersion oil has been used in epifluorescent microscopy and cell identification.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Morphological controls on cannibalism in a planktonic marine phagotroph
Martel, et al.
Protist, 159(1), 41-51 (2008)
Impact of immersion oils and mounting media on the confocal imaging of dendritic spines.
Peterson BM, et al.
Journal of Neuroscience Methods, 242, 106-111 (2015)