5.31552
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137
Sinônimo(s):
Argonaute-2 Inhibitor, BCI-137, 2-(2,3-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydroquinoxaline-6-sulfonamido) propanoic acid, N-((2,3-Dihydroxy-6-quinoxalinyl)sulfonyl)alanine, Ago2 Inhibitor, BCI137
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
126 μM Kd
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
gray-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C(=O)O)NS(=O)(=O)C1=CC2=C(C=C1)NC(=O)C(=O)N2
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Argonaute-2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3