SML1737
Beraprost sodium
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3,3a,8b-Tetrahydro-2-hydroxy-1-(3-hydroxy-4-methyl-1-octen-6-ynyl)-1H-cyclopenta(b)benzofuran-5-butanoic acid sodium salt, Procyclin, TRK 100
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
chave InChI
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3