Documentos Principais
SML1289
Sigma-Aldrich
Desferrithiocin sodium salt
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4S)-4,5-Dihydro-2-(3-hydroxy-2-pyridinyl)-4-methyl-4-Thiazolecarboxylic acid sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H9N2O3S · xNa+
Número CAS:
Peso molecular:
237.26 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@]1(C([O-])=O)CSC(C2=C(C=CC=N2)O)=N1
InChI
1S/C10H10N2O3S/c1-10(9(14)15)5-16-8(12-10)7-6(13)3-2-4-11-7/h2-4,13H,5H2,1H3,(H,14,15)/p-1/t10-/m1/s1
chave InChI
MJWAGSZZOQMRNY-SNVBAGLBSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Desferrithiocin is an iron chelator.
Iron chelator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)