E6005
Ethionamide
≥98.0%, suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
2-Ethyl-4-pyridinecarbothioamide
About This Item
Produtos recomendados
product name
Ethionamide,
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
cor
yellow
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCc1cc(ccn1)C(N)=S
InChI
1S/C8H10N2S/c1-2-7-5-6(8(9)11)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3,(H2,9,11)
chave InChI
AEOCXXJPGCBFJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges