E4630
Ethambutol dihydrochloride
antimycobacterial
Sinônimo(s):
Ethambutol, Ethambutol HCL, 2,2′-(1,2-Ethanediyldiimino)bis-1-butanol dihydrochloride, Emb
Formulário
powder
atividade óptica
[α]25/D 6.0 to 6.7°, c = 10 in water
cor
white
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
mycobacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@@H](CO)NCCN[C@H](CO)CC.Cl.Cl
InChI
1S/C10H24N2O2.2ClH/c1-3-9(7-13)11-5-6-12-10(4-2)8-14;;/h9-14H,3-8H2,1-2H3;2*1H/t9-,10-;;/m0../s1
chave InChI
AUAHHJJRFHRVPV-BZDVOYDHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?