C6152
Carmine
Dye content: minimum not established , certified by the Biological Stain Commission, powder
Sinônimo(s):
Alum lake of carminic acid, Cochineal, Nacarat, Natural Red 4
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Carmine, certified by the BSC, certified by the Biological Stain Commission
grau
certified by the Biological Stain Commission
Nível de qualidade
Agency
certified by the BSC
Formulário
powder
composição
Dye content: minimum has not been established
cor
red
solubilidade
1 mg/mL, red (2 N NH4OH)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1c2c(c3c(c(c2O)O)C(=O)c4c(c(c(c(c4)O)C(=O)O)C)C3=O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)
chave InChI
DGQLVPJVXFOQEV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?