P3754
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation
Sinônimo(s):
1,4-Bis(5-phenyl-2-oxazolyl)benzene, 2,2′-p-Phenylene-bis(5-phenyloxazole), Di(phenyl-5-oxazolyl-2)-1,4-benzene, POPOP
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
forma
powder
pf
242-246 °C (lit.)
adequação
suitable for scintillation
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2cnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ncc(o4)-c5ccccc5
InChI
1S/C24H16N2O2/c1-3-7-17(8-4-1)21-15-25-23(27-21)19-11-13-20(14-12-19)24-26-16-22(28-24)18-9-5-2-6-10-18/h1-16H
chave InChI
MASVCBBIUQRUKL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High fluorescence quantum yield.
- High molar absorptivity.
- Large Stokes Shift.
- High Photostability in most organic solvents.
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2