15090
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98% (UV)
Sinônimo(s):
Bis-MSB
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioReagent
Ensaio
≥98% (UV)
Formulário
solid
pf
180-182 °C (lit.)
180-182 °C
fluorescência
λem 416 nm in heptane
λem 419 nm in cyclohexane
adequação
suitable for scintillation
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)\C=C\c3ccccc3C
InChI
1S/C24H22/c1-19-7-3-5-9-23(19)17-15-21-11-13-22(14-12-21)16-18-24-10-6-4-8-20(24)2/h3-18H,1-2H3/b17-15+,18-16+
chave InChI
QKLPIYTUUFFRLV-YTEMWHBBSA-N
Aplicação
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?