D206008
trans,trans-1,4-Diphenyl-1,3-butadiene
98%
Sinônimo(s):
β,β′-Bistyryl, DPB
Ensaio
98%
Formulário
crystals
p.e.
350 °C (lit.)
pf
150-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)\C=C\C=C\c2ccccc2
InChI
1S/C16H14/c1-3-9-15(10-4-1)13-7-8-14-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H/b13-7+,14-8+
chave InChI
JFLKFZNIIQFQBS-FNCQTZNRSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 2,5-diphenylthiophene by oxidation reaction with potassium sulfide and DMSO.
- 2-[(3E)-4-Phenyl-2-(phenylmethyl)-3-buten-1-yl]furan via nickel catalyzed hydrobenzylation reaction with furfural in the presence of N2H4.
It can also be used as a ligand to prepare silver(I) coordination polymers by reacting with silver(I) salts.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D206008-100G | |
D206008-25G | 4061833561485 |
D206008-5G | 4061833317488 |