T3009
m-Terphenyl
99%
Sinônimo(s):
1,3-Diphenylbenzene
Ensaio
99%
p.e.
379 °C (lit.)
pf
84-88 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2cccc(c2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-8-15(9-4-1)17-12-7-13-18(14-17)16-10-5-2-6-11-16/h1-14H
chave InChI
YJTKZCDBKVTVBY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Construction of double-stranded metallosupramolecular polymers with a controlled helicity by combination of salt bridges and metal coordination.: Describes the construction of metallosupramolecular polymers, integrating m-Terphenyl derivatives for controlled helical structures, significant for developing responsive materials (Ikeda et al., 2006).
- A new class of oxo-bridged high-valent hexamanganese clusters supported by sterically hindered carboxylate ligands.: Focuses on a new class of manganese clusters utilizing m-Terphenyl-based carboxylate ligands, relevant for magnetic and catalytic applications (Mukhopadhyay et al., 2003).
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?