45802
p-Terphenyl
analytical standard
Sinônimo(s):
1,4-Diphenylbenzene, PT, PTP
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
7.95 (vs air)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
p.e.
389 °C (lit.)
pf
212-213 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
chave InChI
XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)