193801
4,4′-Di-tert-butylbiphenyl
99%
Sinônimo(s):
1-tert-Butyl-4-(4-tert-butylphenyl)benzene, 4,4′-Bis(1,1-dimethylethyl)-1,1′-biphenyl, 4,4′-Di-tert-butyl-1,1′-biphenyl, DBB, p,p′-Di-tert-butylbiphenyl
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
190-192 °C/13 mmHg (lit.)
pf
126-130 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H26/c1-19(2,3)17-11-7-15(8-12-17)16-9-13-18(14-10-16)20(4,5)6/h7-14H,1-6H3
chave InChI
CDKCEZNPAYWORX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
- reaction of chloromethyl ethyl ether and different carbonyl compounds to yield corresponding hydroxyethers
- reductive opening of N-phenylazetidine
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?