Key Documents
225274
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethylbenzophenone
99%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3C6H4)2CO
Número CAS:
Peso molecular:
210.27
Beilstein:
1240527
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
forma
solid
pb
200 °C/17 mmHg (lit.)
pf
90-93 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C15H14O/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(16)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
chave InChI
ZWPWLKXZYNXATK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
4,4′-Dimethylbenzophenone reacts with bis(trichlorotitanium phenoxide), a bidentate Lewis acid, to form a crystalline complex.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Okba Saied et al.
Inorganic chemistry, 37(11), 2620-2625 (2001-10-24)
Treatment of 2,7-bis(1,1-dimethylethyl)fluorene-1,8-diol (3) with 2 equiv of TiCl(4) converts the two OH groups into OTiCl(3) groups and thereby yields bis(trichlorotitanium phenoxide) 7, a structurally well-defined reagent that holds two sites of strong Lewis acidity in close proximity. Bidentate Lewis