Documentos Principais
14448
Sigma-Aldrich
2-(4-Biphenylyl)-6-phenylbenzoxazole
BioReagent, suitable for scintillation, ≥98.0% (TLC)
Sinônimo(s):
PBBO
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H17NO
Número CAS:
Peso molecular:
347.41
Beilstein:
1222425
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (TLC)
forma
solid
pf
198-199 °C (lit.)
fluorescência
λem 390 nm in acetonitrile: methanol
λem 425 nm in H2O
adequação
suitable for scintillation
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3nc4ccc(cc4o3)-c5ccccc5
InChI
1S/C25H17NO/c1-3-7-18(8-4-1)20-11-13-21(14-12-20)25-26-23-16-15-22(17-24(23)27-25)19-9-5-2-6-10-19/h1-17H
chave InChI
WISWLZYHZLVSMO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Utilized as a scintillator reagent.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Genetics of resistance of pyrethroid-selected houseflies, Musca domestica L.
Farnham, A. W.
Pestic. Sci., 4, 513-513 (1973)
Evaluation of a photoelectron-rejecting alpha liquid-scintillation (PERALS) spectrometer for the measurement of alpha-emitting radionuclides
Cadieux, J. R.
Nuclear Instruments & Methods in Physics Research. Section A, Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 299, 119-119 (1990)
Some rules to improve the energy resolution in alpha liquid scintillation with beta rejection
Aupiais, J., Aubert, C., and Dacheux, N.
Radiochim. Acta, 91, 63-63 (2003)