546127
Coumarin 30
Dye content 99 %
Sinônimo(s):
3-(2-N-Methylbenzimidazolyl)-7-N,N-diethylaminocoumarin, Coumarin 515
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
composição
Dye content, 99%
pf
225-229 °C (lit.)
λmax
413 nm
fluorescência
λem 478 nm in ethanol (Lasing peak 510 nm, lasing range 492 - 550 nm (ethylene glycol), pump source Ar (458 nm))
cadeia de caracteres SMILES
CCN(CC)c1ccc2C=C(C(=O)Oc2c1)c3nc4ccccc4n3C
InChI
1S/C21H21N3O2/c1-4-24(5-2)15-11-10-14-12-16(21(25)26-19(14)13-15)20-22-17-8-6-7-9-18(17)23(20)3/h6-13H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
KZFUMWVJJNDGAU-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm