Documentos Principais
523259
Sigma-Aldrich
α-Methyl-9-anthracenemethanol
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H14O
Número CAS:
Peso molecular:
222.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
124-128 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C16H14O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-11,17H,1H3
chave InChI
WRADANNQOTZBDC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
α-Methyl-9-anthracenemethanol is an aromatic alcohol.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
M Ashtari et al.
Journal of chromatography. A, 1409, 89-107 (2015-07-30)
Molecular dynamics simulations are employed to examine the selectivity of four proline-based chiral stationary phases in two solvent environments, a relatively apolar n-hexane/2-propanol solvent and a polar water/methanol solvent. The four chiral surfaces are based on a BOC-terminated diproline, a