Documentos Principais
1.04724
Supelco
Indigo carmine (C.I. 73015)
for analysis
Sinônimo(s):
Indigo carmine (C.I. 73015)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H8N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
466.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171506
Número do índice EC:
212-728-8
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
dye content, ≥80% spectrophotometric assay
perda
≤10% loss on drying, 110°C
pH
7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
>340 °C
solubilidade
1 g/L
densidade
0.71 g/cm3 at 29 °C
densidade volumétrica
700‑900 kg/m3
λmax
608-612 nm in water
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc2c(cc1)N\C(=C3\Nc4c(cc(cc4)[S](=O)(=O)[O-])C\3=O)\C2=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
chave InChI
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Nota de análise
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 80 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (water): 608 - 612 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; water): 380 - 475
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5