Documentos Principais
1.37060
SAFC
Hidróxido de sódio
EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place, 0,5 mol/L
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sodium hydroxide solution 0,5 mol/L
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
concentração
≤0.2% Na2CO3 (Carbonate)
≤10 ppm Al (Aluminium)
≤3 ppm Fe
≤30 ppm Pb (Heavy metals)
≤30 ppm sulfate (SO<SUB>4</SUB>)
≤5 ppm chloride (CL)
0.45-0.55 mmol/L NaOH (acidimetric)
Impurezas
≤2.0 IU/mL Endotoxins
pH
13.5 (20 °C, H2O)
condutividade
80-100 mS/cm at 22 °C
densidade
1.02 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Componentes
This product has been manufactured from Sodium hydroxide pellets Ph Eur, BP, JP, NF and water for injection USP. Water for injection USP has been prepared for this product by using purified water according to Ph Eur, JP.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials