Documentos Principais
1.37058
SAFC
Hidróxido de sódio
0,1 M, EMPROVE® EXPERT, suitable for cleaning in place
Fabricação farmacêutica
About This Item
Fórmula linear:
NaOH
Número CAS:
Peso molecular:
40.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352305
pressão de vapor
3 mmHg ( 37 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
liquid
concentração
0,1 M
pH
12.7 (20 °C in H2O)
densidade
1.00 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials