Documentos Principais
1.37159
SAFC
DL-Ditiotreitol
EMPROVE® ESSENTIAL
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
treo-1,4-Dimercapto-2,3-butanodiol, DTT, Reagente de Cleland
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(OH)CH(OH)CH2SH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Beilstein:
1719757
Número MDL:
Número do índice EC:
222-468-7
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
pf
41-44 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
chave InChI
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with Emprove® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of downstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Ranging from non-GMP grades for low-risk application, to IPEC-PQG GMP for higher-risk applications, we have products covering all your manufacturing needs.
Aplicação
DTT is an excellent reagent chemical used to reduce disulfide bonds commonly found in bioprocessing. DTT is used in buffer formulations to maintain and stabilize free -SH in applications such as protein based biotherapeutics and enzyme stability.
Um reagente excelente para manter grupos SH no estado reduzido; reduz dissulfetos quantitativamente. DTT é efetivo em tampões de amostra para reduzir as ligações dissulfeto de proteínas antes da SDS-PAGE. O DTT também pode ser usado para redução da ponte dissulfeto do reticulante N,N′-bis(acriloil)cistamina para quebrar a matriz de um gel de poliacrilamida. O DTT é menos pungente e menos tóxico que o 2-mercaptoetanol. Geralmente, é necessária uma concentração sete vezes menor de DTT (100 mM) que a usada para 2-mercaptoetanol (5% v/v, 700 mM).
Embalagem
1.37159.0010 / 10 g / Amber glass bottle
1.37159.0100 / 100 g / Amber glass bottle
1.37159.1000 / 1 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
1.37159.9010 / 10 kg / LDPE bag with outer HDPE drum
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC Pharma is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2