1.37165
Spermidine
EMPROVE® EXPERT
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Spermidine, 1,8-Diamino-4-azaoctane; N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane, 1,8-Diamino-4-azaoctane, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
GMO free
GMP
descrição
Aflatoxin-free
Melamin-free
DNase-free
RNase-free
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Impurezas
low in endotoxins
índice de refração
n20/D 1.479 (lit.)
tamanho de partícula
(liquid or solidified mass)
densidade
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCCCNCCCN
InChI
1S/C7H19N3/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9/h10H,1-9H2
chave InChI
ATHGHQPFGPMSJY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
The EMPROVE® Expert quality grade provided with this product is tested for microbial and endotoxin levels and is RNase- and DNase-free. Stability studies according to ICH Q7 are running and stability conclusions will be available via EMPROVE® Suite.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
112 °C - closed cup