57000
Indigo carmine
for microscopy (Bact., Hist.), indicator (pH 11.5-14.0)
Sinônimo(s):
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Hist.)
indicator (pH 11.5-14.0)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
perda
≤5% loss on drying
pH
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
pf
>340 °C
solubilidade
methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue
densidade
0.71 g/cm3 at 29 °C
εmax
≥350 at 603-613 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
chave InChI
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?