Voltar
Indigo carmine
Sinônimo(s):
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C
16
H
8
N
2
Na
2
O
8
S
2
Número CAS:
860-22-0
Peso molecular:
466.35
Número CE:
212-728-8
Products
Categoria de produto
stains (2)
Peso da fórmula
Pureza
Agência
Formato
Composição química
Nível de qualidade
Aplicação
Tipo de material de referência
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-3 of 3
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
57000
Indigo carmine,
for microscopy (Bact., Hist.), indicator (pH 11.5-14.0)
Expandir
Ver preços
73436
Indigo carmine,
analytical standard
Expandir
Ver preços
131164
Indigo carmine,
certified by the Biological Stain Commission, certified by the BSC, Dye content 85 %