458848
Allura Red AC
Dye content 80 %
Sinônimo(s):
6-Hidroxi-5-[(2-metoxi-5-metil-4-sulfofenil)azo]-2-naftaleno-sulfonato dissódico
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 80%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
red to maroon
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
water: 53.878 g/L at 25 °C (OECD Test Guideline 105 - soluble)
densidade
0.448 g/cm3 at 20 °C (at 976.8 hPa - OECD Test)
ε (coeficiente de extinção)
≥20000 at 501-507 nm in water at 0.01 g/L
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
chave InChI
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
Informações sobre genes
human ... PTPN1(5770) , PTPRF(5792)
Descrição geral
Aplicação
- for the determination of fecal neutral sterols (FNS) in mice
- to evaluate its developmental toxicity
- as a coloring reagent for observing the experimental performance of liquid-handling robot
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal