Documentos
38213
Supelco
Allura Red AC
analytical standard
Sinônimo(s):
6-Hidroxi-5-[(2-metoxi-5-metil-4-sulfofenil)azo]-2-naftaleno-sulfonato dissódico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14N2Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
496.42
Número do índice de cores:
16035
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de substância PubChem:
Número E:
E129
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].COc1cc(c(C)cc1\N=N\c2c(O)ccc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O8S2.2Na/c1-10-7-14(16(28-2)9-17(10)30(25,26)27)19-20-18-13-5-4-12(29(22,23)24)8-11(13)3-6-15(18)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
chave InChI
CEZCCHQBSQPRMU-LLIZZRELSA-L
Descrição geral
O Allura red AC (E29) é um corante mono azo, adicionado como corante sintético a várias bebidas, sucos, produtos de panificação, carnes e doces. Foi aprovado para uso como aditivo alimentar pelo Registro da União Europeia (UE), de acordo com o Anexo I da Diretiva 94/36/EC. A FDA (Food and Drug Administration) dos EUA aprovou seu uso em alimentos, medicamentos e cosméticos como substituto do amaranto (vermelho 2) e da eritrosina (vermelho 3). É comumente conhecido como Food Red No. 40 e Food, Drug, and Cosmetics Red No. 40 (FD&C Red No. 40).
Aplicação
Os padrões analíticos também podem ser usados da seguinte forma:
  • Microextração em fase líquida (LPME) baseada em solventes eutéticos profundos hidrofóbicos (HDES) de Allura Red AC e tartrazina em amostras de alimentos para sua quantificação por espectrofotometria UV-Vis
  • Determinação em nível nanomolar de Allura red em amostras de pó de refrigerante usando um sensor eletroquímico voltamétrico baseado em um eletrodo de carbono vítreo (GCE) modificado com filme de quitosana reticulado incorporado com partículas de negro de fumo e líquido iônico, tetrafluoroborato de 1 -butil-3-metilimidazólio
  • Análise simultânea de Amarelo Sunset FCF, Vermelho Allura AC, Amarelo Quinolina WS e Tartrazina em amostras de gomas de mascar, chicletes e balas doces por cromatografia líquida de alto desempenho em fase reversa (RP-HPLC) acoplada à detecção de UV
  • Construção de um sensor eletroquímico baseado em um eletrodo de pasta de carbono decorado com complexo de cobalto (CoC/CPE) para a determinação voltamétrica cíclica de tartrazina, amarelo-sol e vermelho Allura em gelatina e dosagens farmacêuticas de acetaminofeno
  • Análise de múltiplos resíduos de 20 corantes sintéticos em 18 pimentas em pó e seis amostras de frutas conservadas em xarope por espectrometria de massa em tandem com cromatografia líquida (LC-MS/MS)
Embalagem
Frasco de vidro sem fundo. O conteúdo fica dentro de um cone fundido.
Outras notas
Vide o Certificado de análise do produto para obter mais informações sobre uma técnica de instrumento adequada. Entre em contato com a assistência técnica para obter apoio adicional.
Produtos recomendados
Encontre um material de referência digital para este produto na nossa plataforma on-line ChemisTwin® para NMR. Você pode usar esse equivalente digital no ChemisTwin® para confirmação da identidade da amostra e quantificação do composto (com padrão externo digital). Um espectro de NMR dessa substância pode ser visualizado e você pode fazer uma comparação on-line com sua amostra com apenas alguns cliques do mouse. Saiba mais aqui e inicie sua avaliação gratuita.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Já possui este produto?
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 9
1 of 9
Spectroscopic characterization of SC-NTR: A subsidiary dye of Allura Red AC dye (FD&C Red No. 40).
Yuiko T
Food Additives and Contaminants, 11 (1), 97-104 (1994)
Nilda R Marsili et al.
The Analyst, 130(9), 1291-1298 (2005-08-13)
This article reports on the first application of a modified version of the bilinear least-squares model to absorbance-pH second-order data recorded for complex samples. The latter are composed of fruit drink powders, where four different analytes and additional background components
Ahmad H Alghamdi
Journal of AOAC International, 88(5), 1387-1393 (2006-01-03)
Square wave (SW) voltammetry was used to explore the adsorption properties of the food additive dye Allura Red on a hanging mercury drop electrode (HMDE). By using the adsorptive stripping voltammetric approach, we developed a sensitive electroanalytical method for the
Mustafa Soylak et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 49(5), 1183-1187 (2011-02-26)
A new, simple, rapid and sensitive solid phase extraction procedure based on separation and preconcentration of trace levels of allura red in water samples on MCI GEL CHP20P column system has been established. Optimal analytical conditions including pH, amount of
Takeshi Serizawa et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(17), 7739-7742 (2005-08-11)
The anionic dyes methyl orange (MO) and allura red (AR) were used as model drugs to assess the loading and release by layer-by-layer assembled ultrathin hydrogels prepared via the amide formation of poly(acrylic acid-co-N-isopropylacrylamide) with AAc contents of 5, 10
Protocolos
Separation of Tartrazine; Amaranth; Indigo carmine; New Coccine; Sunset Yellow FCF; Allura Red AC; Fast Green FCF; Erioglaucine disodium salt; Erythrosin B sodium salt; Phloxine B; Rose bengal