472727
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine
97%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine, 97%
Nível de qualidade
Ensaio
97%
atividade óptica
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
254-257 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
chave InChI
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
472727-1G | 4061826094983 |
472727-5G | 4061832594651 |