172502
Thioacetamide
reagent grade, 98%
Sinônimo(s):
TAA, Ethanethioamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
108-112 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
chave InChI
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Thioacetamide is a thiocarbonyl compound. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?