G004481
HPLC Analysis of Dopa and Carbidopa Enantiomers on Astec® CHIROBIOTIC® T2
application for HPLC
About This Item
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: CHIROBIOTIC T2, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (16024AST)
mobile phase: [A] 20 mM ammonium acetate, pH 4; [B] methanol; (10:90, A:B)
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: 1 mg/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
clinical
Informações legais
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Analito
Descrição
3,4-Dihydroxy-L-phenylalanine, ≥98% (TLC)
S-(−)-Carbidopa, ≥98% (TLC), powder
3,4-Dihydroxy-D-phenylalanine, powder, ≥95%
coluna analítica
Nº do produto
Descrição
Preços
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)