H5269
Hexanossulfonato de sódio
≥98% (elemental analysis)
Sinônimo(s):
Ácido 1-hexanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
C6H13O3SNa
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (elemental analysis)
Formulário
solid
peso molecular
188.22 g/mol
técnica(s)
protein purification: suitable
pf
>300 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
chave InChI
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
- O par de íons auxiliou a micromatriz com a extração da dispersão da fase sólida de alcaloides de planta medicinal.: O hexanossulfonato de sódio foi utilizado como agente de emparelhamento iônico para melhorar a eficiência da extração de alcaloides de plantas medicinais, fornecendo uma técnica de extração mais eficaz para análise fitoquímica (Dong et al., 2020).
- Soluto de extração com resposta térmica para o processo de osmose direta; poli(líquido iônico) com características de temperatura crítica mais baixas da solução.: Esta pesquisa explorou o uso de hexanossulfonato de sódio no desenvolvimento de um soluto de extração com resposta térmica para osmose direta, contribuindo para avanços nas tecnologias de tratamento de água (Ju et al., 2019).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Joana T Pinto et al.
International journal of pharmaceutics, 528(1-2), 416-428 (2017-06-18)
As pulmonary drug delivery is extended from low doses to high doses, physicochemical characteristics of the active pharmaceutical ingredient gain importance in the development of dry powder inhalers. Therefore, the present work aims to understand the impact of distinct engineering
Kirti S Niralwad et al.
Ultrasonics sonochemistry, 17(5), 760-763 (2010-03-17)
1-Hexanesulphonic acid sodium salt was found to be an efficient catalyst for the green synthesis of alpha-aminophosphonates by the coupling of aldehydes/ketone, an amine and triethyl phosphite under ultrasound irradiation at ambient temperature for appropriate time to furnish the desired
Philip Zakaria et al.
Electrophoresis, 23(17), 2821-2832 (2002-09-11)
The separation of a series of aromatic carboxylic acids, sulfonates and opiates using electrokinetic chromatography employing a mixture of the soluble cationic polymer poly(diallydimethylammonium chloride) (PDDAC) and the amphiphilic anion hexanesulfonate as pseudostationary phases is described. In this system, the
A R Calhoun et al.
Journal of colloid and interface science, 309(2), 505-510 (2007-03-03)
Measurements have been made to determine the solubility of ethane, C2H6, in aqueous solutions of four different surfactants of the linear alkanesulfonate class at 25 degrees C. The surfactants, sodium 1-pentanesulfonate, sodium 1-hexanesulfonate, sodium 1-heptanesulfonate, and sodium 1-octanesulfonate, all share
Miriam Gochin et al.
Journal of medicinal chemistry, 52(14), 4338-4344 (2009-06-19)
The hydrophobic pocket within the coiled coil domain of HIV-1 gp41 is considered to be a hot-spot suitable for small molecule intervention of fusion, although so far it has yielded only microM inhibitors. Previous peptide studies have identified specific hydrophobic