Documentos Principais
272973
Sigma-Aldrich
1,1-Dichloropropane
97%
Sinônimo(s):
Propylidene chloride
About This Item
Fórmula linear:
C2H5CHCl2
Número CAS:
Peso molecular:
112.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.428 (lit.)
p.e.
88 °C (lit.)
solubilidade
organic solvents: soluble(lit.)
water: very slightly soluble(lit.)
densidade
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
CCC(Cl)Cl
InChI
1S/C3H6Cl2/c1-2-3(4)5/h3H,2H2,1H3
chave InChI
WIHMGGWNMISDNJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
1,1-Dichloropropane was used in the synthesis of chloropropenes by undergoing flash vacuum pyrolysis over magnesium.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
44.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Flash vacuum pyrolysis over magnesium. Part 1. Pyrolysis of benzylic, other aryl/alkyl and aliphatic halides.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 3, 402-415 (2002)
Na-Hee Lee et al.
Cell death & disease, 9(7), 724-724 (2018-06-22)
The toxicological evaluation of potential drug candidates is very important in the preclinical phase of drug development. Toxic materials may cause serious decline in stem cell function and loss of stemness. Indeed, we found that toxic exposure more profoundly suppressed