T8809
Tetracyanoethylene
96%
Sinônimo(s):
Ethylenetetracarbonitrile, NSC 24833, Percyanoethylene, TCNE
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
96%
adequação da reação
reagent type: oxidant
pf
197-199 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N#CC(C#N)=C(C#N)C#N
InChI
1S/C6N4/c7-1-5(2-8)6(3-9)4-10
chave InChI
NLDYACGHTUPAQU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant for:
- Regioselective [2+2] cycloaddition reaction for production of BODIPY dyes and TCBD derivatives
- Thermal addition reaction with alkynes
- One-pot reactions with nucleophilic reagents forming aromatic cyanovinyl compounds
- Synthesis of cobalt tetracyanoethylene films
- Biotransformation by Botrytis cinerea
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?