274402
Tetramethyltetraselenafulvalene
97%
Sinônimo(s):
TMTSF
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
273-275 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC1=C(C)[Se]\C([Se]1)=C2\[Se]C(C)=C(C)[Se]2
InChI
1S/C10H12Se4/c1-5-6(2)12-9(11-5)10-13-7(3)8(4)14-10/h1-4H3
chave InChI
YMWLPMGFZYFLRP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?